Tisk…
p-Tolyl isothiocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11499.06EA 1280 CZK
A11499.06 A11499.14 A11499.22
p-Tolyl isothiocyanate ≥97%
p-Tolyl isothiocyanate
Vzorec: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Bod varu: 236…238 °C
Bod tání: 23…26 °C
Bod vzplanutí: 107 °C (224 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004813
CAS číslo: 622-59-3
EINECS: 210-745-5
UN: 2923
ADR: 8,III