Tisk…

p-Toluidin analytical reagent, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.10841.0050EA 19930 CZK
1.10841.0050
p-Toluidin analytical reagent, Supelco®
p-Toluidin
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 201 °C (1013 hPa)
Bod tání: 43 °C
Hustota: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007906
CAS číslo: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,09674

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 7.5 g/l (20 °C)
Melting Point 43 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 200 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 87 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) alkaline
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR