Tisk…
4-Nitro-o-toluidine
Nebezpečí
MOLE31882578-500GEA 0 CZK
MOLE31882578-500G
4-Nitro-o-toluidine
4-Nitro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 135 °C
Hustota: 1,366 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007734
CAS číslo: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
UN: 2660
ADR: 6.1,III