Tisk…

4-Nitro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL146439-100GEA 0 CZK
SIAL146439-100G
4-Nitro-o-toluidine, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 135 °C
Hustota: 1,366 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007734
CAS číslo: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR