Tisk…
5-Nitro-o-toluidine
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC10207500EA 1710 CZK
EHERC10207500
5-Nitro-o-toluidine
5-Nitro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod tání: 108 °C
Hustota: 1,365 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00007741
CAS číslo: 99-55-8
EINECS: 202-765-8
UN: 2660
ADR: 6.1,III