Tisk…
2-Nitro-p-toluidine
Nebezpečí
MOLE76167360-500GEA 0 CZK
MOLE76167360-500G
2-Nitro-p-toluidine
2-Nitro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 303 °C (1013 hPa)
Bod tání: 112…114 °C
Hustota: 1,164 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007907
CAS číslo: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1,III