Tisk…

2-Nitro-p-toluidine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIALM59602-100GEA 1100 CZK
SIALM59602-100G
2-Nitro-p-toluidine, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Bod varu: 303 °C (1013 hPa)
Bod tání: 112…114 °C
Hustota: 1,164 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007907
CAS číslo: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR