Tisk…
3,4-Diaminotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD26024-5GEA 720 CZK
SIALD26024-5G SIALD26024-100G
3,4-Diaminotoluene, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminotoluene
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007728
CAS číslo: 496-72-0
EINECS: 207-826-2