Tisk…
3-Nitro-o-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL106941-10GEA 8050 CZK
SIAL106941-10G
3-Nitro-o-cresol, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-o-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 149…152 °C
MDL Number: MFCD00007241
CAS číslo: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III