Tisk…
5-Nitro-o-cresol
Varování
MOLEM46352676EA 0 CZK
MOLEM46352676
5-Nitro-o-cresol
5-Nitro-o-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
MDL Number: MFCD00043909
CAS číslo: 5428-54-6
EINECS: 226-580-7
UN: 2446
ADR: 6.1,III