Tisk…
2-Nitro-m-cresol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15109000EA 1520 CZK
EHERC15109000
2-Nitro-m-cresol
2-Nitro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod varu: 231 °C (1013 hPa)
Bod tání: 35…39 °C
MDL Number: MFCD00007125
CAS číslo: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9
UN: 2446
ADR: 6.1,III