Tisk…
6-Nitro-m-cresol
Nebezpečí
MOLEM69284514EA 0 CZK
MOLEM69284514
6-Nitro-m-cresol
6-Nitro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007111
CAS číslo: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III