Tisk…
2-Nitro-p-cresol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A12009.14EA 1530 CZK
A12009.14 A12009.22
2-Nitro-p-cresol ≥97%
4-Methyl-2-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod varu: 125 °C (22 mmHg)
Bod tání: 32…35 °C
Hustota: 1,240
Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007120
CAS číslo: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III