Tisk…
3-Nitro-p-cresol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
44285.04EA 860 CZK
44285.04 44285.18 44285.09
3-Nitro-p-cresol ≥98%
3-Nitro-p-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007244
CAS číslo: 2042-14-0
EINECS: 218-044-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III