Tisk…
2-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALM29355-100MLEA 4430 CZK
SIALM29355-100ML
2-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
2-Methylanisole
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 172 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008373
CAS číslo: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 3271
ADR: 3,III