2-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW268003-5KG-KEA
51210
CZK
SIALW268003-5KG-K
SIALW268003-1KG-K
SIALW268003-100G-K
SIALW268003-SAMPLE
2-Methylanisole, Sigma-Aldrich®
2-Methylanisole
Vzorec:
C₈H₁₀O MW: 122,17 g/mol Bod varu: 172 °C (1013 hPa) Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008373 CAS číslo: 578-58-5 EINECS: 209-426-3 UN: 3271 ADR: 3,III |