Tisk…
2-Methoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALM10808-5GEA 557 CZK
SIALM10808-5G
2-Methoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004611
CAS číslo: 612-16-8
EINECS: 210-296-5