Tisk…
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO174580010EA 12980 CZK
ACRO174580010 ACRO174582500 ACRO174580500
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 99%
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004659
CAS číslo: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %