Tisk…
2,6-Dimethoxytoluene
Varování
MOLEM32379093EA 0 CZK
MOLEM32379093
2,6-Dimethoxytoluene
2,6-Dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Bod varu: 52…56 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 39 °C
MDL Number: MFCD00008374
CAS číslo: 5673-07-4
EINECS: 227-131-8