3,5-Dimethoxytoluene
|
Varování
|
MOLEM24183551EA
0
CZK
MOLEM24183551
3,5-Dimethoxytoluene
3,5-Dimethoxytoluene
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152,19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00015435 CAS číslo: 4179-19-5 EINECS: 224-048-9 |