Tisk…
3,5-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL423742-1GEA 1440 CZK
SIAL423742-1G
3,5-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
MDL Number: MFCD00015435
CAS číslo: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9