Tisk…

2,5-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL423262-10GEA 2920 CZK
SIAL423262-10G
2,5-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethoxytoluene
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Bod varu: 218 °C (1013 hPa)
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041901
CAS číslo: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR