2,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL159638-100GEA
14120
CZK
SIAL159638-100G
SIAL159638-25G
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₉H₁₂O₃ MW: 168,19 g/mol Bod varu: 317 °C (1013 hPa) Bod tání: 34…35 °C |
MDL Number:
MFCD00004614 CAS číslo: 7314-44-5 EINECS: 230-775-2 |