Tisk…
o-Krezol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A12307.0PEA 3750 CZK
A12307.0P A12307.0E A12307.36 ABCRAB115088.0500
o-Krezol ≥98%
o-Krezol
Vzorec: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 190…192 °C
Bod tání: 30…34 °C
Hustota: 1,048
Bod vzplanutí: 81 °C (177 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002226
CAS číslo: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604