Tisk…
m-Krezol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A10733.30EA 1060 CZK
A10733.30
m-Krezol ≥99%
m-Krezol
Vzorec: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 202…204 °C
Bod tání: 11…12 °C
Hustota: 1,034
Bod vzplanutí: 86 °C (186 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002302
CAS číslo: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/21/2300821.jpg