Tisk…
m-Krezol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC15140300EA 1600 CZK
EHERC15140300
m-Krezol
m-Krezol
Vzorec: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Bod varu: 202,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: 11,5 °C
Hustota: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002302
CAS číslo: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/21/2300821.jpg