Tisk…

4-Octylphenol

Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH

EHERC15712000EA 1710 CZK
EHERC15712000
4-Octylphenol
4-Octylphenol
Vzorec: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 38…39 °C
Hustota: 0,961 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036134
CAS číslo: 1806-26-4
EINECS: 217-302-5
UN: 2430
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR