Tisk…

4-Propylphenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIALP53802-5GEA 3530 CZK
SIALP53802-5G
4-Propylphenol, Sigma-Aldrich®
4-Propylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24 °C
Hustota: 1,0091 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00002395
CAS číslo: 645-56-7
EINECS: 211-446-2
UN: 3145
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR