4-Ethylresorcinol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B21575.06EA
1650
CZK
B21575.06
B21575.22
B21575.14
4-Ethylresorcinol ≥98%
4-Ethylresorcinol
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ MW: 138,17 g/mol Bod varu: 283 °C (1013 hPa) Bod tání: 95…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002283 CAS číslo: 2896-60-8 EINECS: 220-777-1 |