Tisk…
4-Ethylresorcinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALE48200-25GEA 11510 CZK
SIALE48200-25G
4-Ethylresorcinol, Sigma-Aldrich®
4-Ethylresorcinol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 283 °C (1013 hPa)
Bod tání: 100 °C
MDL Number: MFCD00002283
CAS číslo: 2896-60-8
EINECS: 220-777-1