2-Methylhydroquinone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B21241.0BEA
6040
CZK
B21241.0B
B21241.30
2-Methylhydroquinone ≥99%
2-Methylhydroquinone
Vzorec:
C₇H₈O₂ MW: 124,14 g/mol Bod varu: 284…286 °C Bod tání: 127…130 °C Bod vzplanutí: 172 °C (341 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002345 CAS číslo: 95-71-6 EINECS: 202-443-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |