2-Methylhydroquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20801.0100EA
1810
CZK
8.20801.0100
8.20801.9999
2-Methylhydroquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Methylhydroquinone
Vzorec:
C₇H₈O₂ MW: 124,14 g/mol Bod varu: 285 °C (1013 hPa) Bod tání: 123…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002345 CAS číslo: 95-71-6 EINECS: 202-443-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 77 g/l (25 °C) |
Melting Point | 124 - 127 °C |
Molar Mass | 124.14 g/mol |
Boiling Point | 285 °C |
Flash Point | 172 °C |
Ignition Point | 468 °C |