Tisk…
2-Methylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL112968-1KGEA 6190 CZK
SIAL112968-1KG SIAL112968-250G
2-Methylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
2-Methylhydroquinone
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002345
CAS číslo: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III