Tisk…
4-Hydroxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW398705-SAMPLEEA 1750 CZK
SIALW398705-SAMPLE SIALW398705-100G SIALW398705-1KG SIALW398705-5KG
4-Hydroxybenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Bod varu: 252 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115…118 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004658
CAS číslo: 623-05-2
EINECS: 210-768-0