Tisk…
5-(Hydroxymethyl)resorcinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL396206-25GEA 13080 CZK
SIAL396206-25G SIAL396206-5G
5-(Hydroxymethyl)resorcinol, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)resorcinol
Vzorec: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
MDL Number: MFCD00016867
CAS číslo: 29654-55-5
EINECS: 249-751-8