Tisk…

3-Toluenethiol ≥97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

B23818.06EA 2040 CZK
B23818.06 B23818.14
3-Toluenethiol ≥97%
3-Toluenethiol
Vzorec: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Bod varu: 196 °C
Bod tání: < –20 °C
Hustota: 1,044
Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004843
CAS číslo: 108-40-7
EINECS: 203-578-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09461

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR