Tisk…
p-Toluensulfonylchlorid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A14547.30EA 879 CZK
A14547.30 ABCRAB119196.0250 A14547.0I A14547.36 A14547.0B
p-Toluensulfonylchlorid ≥98%
p-Toluensulfonylchlorid
Vzorec: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Bod varu: 146 °C (15 mmHg)
Bod tání: 67…70 °C
Hustota: 1,35
Bod vzplanutí: 128 °C (262 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007450
CAS číslo: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612