Tisk…
Toluen-4-sulfonamid
MOLEM77700947EA 0 CZK
MOLEM77700947
Toluen-4-sulfonamid
Toluen-4-sulfonamid
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011692
CAS číslo: 70-55-3
EINECS: 200-741-1