Tisk…
Pentylbenzene
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15983100EA 1370 CZK
EHERC15983100
Pentylbenzene
Pentylbenzene
Vzorec: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Bod varu: 205 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 0,8594 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009502
CAS číslo: 538-68-1
EINECS: 208-701-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00604