Tisk…
1-Pentyl-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL457477-10GEA 4030 CZK
SIAL457477-10G SIAL457477-1G
1-Pentyl-4-ethynylbenzene, Sigma-Aldrich®
1-Pentyl-4-ethynylbenzene
Vzorec: C₁₃H₁₆
MW: 172,27 g/mol
MDL Number: MFCD00173884
CAS číslo: 79887-10-8