Tisk…
4-Bromobenzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A14755.14EA 1320 CZK
A14755.14 A14755.22
4-Bromobenzophenone ≥98%
4-Bromobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Bod varu: 350 °C
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000103
CAS číslo: 90-90-4
EINECS: 202-024-9