Tisk…
Bromkrezolový purpur
Varování
MOLE46156907-25GEA 4630 CZK
MOLE46156907-25G
Bromkrezolový purpur
Bromkrezolový purpur
Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MW: 540,23 g/mol
Bod tání: 242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011681
CAS číslo: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371