Tisk…
Dichloro(diphenyl)methane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD61407-100GEA 6770 CZK
SIALD61407-100G SIALD61407-25G
Dichloro(diphenyl)methane, Sigma-Aldrich®
Dichloro(diphenyl)methane
Vzorec: (C₆H₅)₂CCl₂
MW: 237,13 g/mol
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 148 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000811
CAS číslo: 2051-90-3
EINECS: 218-134-5
UN: 3265
ADR: 8,II