Tisk…
2-Hydroxybenzophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L11100.14EA 5460 CZK
L11100.14 L11100.06
2-Hydroxybenzophenone ≥99%
2-Hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Bod varu: 171…173 °C (12 mmHg)
Bod tání: 38…40 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002216
CAS číslo: 117-99-7
EINECS: 204-226-2