Tisk…
2-Hydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL103160-5GEA 3020 CZK
SIAL103160-5G SIAL103160-25G
2-Hydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 34…37 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (172 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002216
CAS číslo: 117-99-7
EINECS: 204-226-2