Tisk…

3-Hydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

SIAL220434-1GEA 3180 CZK
SIAL220434-1G
3-Hydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzophenone
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Bod varu: 148 °C (4 mmHg)
Bod tání: 117 °C
MDL Number: MFCD00002297
CAS číslo: 13020-57-0
EINECS: 235-879-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR