Tisk…
Dibenzyl ether ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A18447.30EA 827 CZK
A18447.30 A18447.36 A18447.0E
Dibenzyl ether ≥98%
Dibenzyl ether
Vzorec: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
MW: 198,26 g/mol
Bod varu: 298 °C
Bod tání: 3…4 °C
Hustota: 1,040
Bod vzplanutí: 135 °C (275 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004780
CAS číslo: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01134
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/83/2297783.jpg