Tisk…
2-Biphenylylmethanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L07094.06EA 2430 CZK
L07094.06 L07094.03
2-Biphenylylmethanol ≥98%
2-Biphenylylmethanol
Vzorec: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Bod varu: 96 °C (0,04 mmHg)
Bod tání: 47…51 °C
Hustota: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004620
CAS číslo: 2928-43-0
EINECS: 220-892-7