Tisk…

2-Benzylphenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

SIAL13761-50G-FEA 2530 CZK
SIAL13761-50G-F
2-Benzylphenol, Sigma-Aldrich®
2-Benzylphenol
Vzorec: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Bod varu: 309 °C (1013 hPa)
Bod tání: 22…23 °C
Hustota: 1,1102 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002242
CAS číslo: 28994-41-4
EINECS: 249-361-8
Merck Index: 13,01144

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR