Tisk…
Tymolová modř ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
16272.04EA 831 CZK
16272.04 16272.09 16272.18
Tymolová modř ACS
Tymolová modř
pH indicator: 1.2 (red) to 2.8 (yellow) to 9.6 (blue)
Vzorec: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Bod tání: 223 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005869
CAS číslo: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541